Läs mer
TMIGD2 Antibody (953743), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB83162J
5529.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18523529
  • 6920.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
TMIGD2 Monoclonal antibody specifically detects TMIGD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TMIGD2
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
126259
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
953743
Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
CD28H, IGPR1, IGPR-1, MGC23244, transmembrane and immunoglobulin domain containing 2, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2
Human embryonic kidney cell line HEK-293-derived human TMIGD2/CD28H, Met1-Gly150, Accession # Q96BF3
0.1 mL
Primary
Human
Purified