Läs mer
TMP195, MedChemExpress
Produktkod. 16497508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497508 10 mg 10mg
16489987 5 mg -
16467466 100 mg -
16423537 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497508 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18361
MedChemExpress TMP195 is a selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with Kis of 59, 60, 26, 15 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
TMP195 is a selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with Kis of 59, 60, 26, 15 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TMP195
Fysisk form Solid
CAS 1314891-22-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H19F3N4O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.10 mM)
LEDER O=C(NCC(C)(C)C1=COC(C2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC(C4=NOC(C(F)(F)F)=N4)=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 456.42
Formel vikt 456.42
Procent renhet 98.82%