Läs mer
TMP269, MedChemExpress
Beskrivning
TMP269 is a novel and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with IC50s of 157 nM, 97 nM, 43 nM and 23 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TMP269 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1314890-29-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H21F3N4O3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (79.69 mM) |
| LEDER | O=C(NCC1(C2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2)CCOCC1)C4=CC=CC(C5=NOC(C(F)(F)F)=N5)=C4 |
| Visa mer |