Läs mer
TMPA, MedChemExpress
Produktkod. 16493537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493537 50 mg -
16467518 10 mg -
16459997 5 mg 5mg
16420306 2 mg 2mg
16417476 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18555
MedChemExpress TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TMPA
CAS 1258275-73-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H32O6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
LEDER COC1=C(CC(OCC)=O)C(C(CCCCCCC)=O)=CC(OC)=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 380.48
Formel vikt 380.48
Procent renhet 98.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid