Läs mer
TMPO, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16103718
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16103718 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 16103718 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00007112B01P.50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MPEFLEDPSVLTKDKLKSELVANNVTLPAGEQRKDVYVQLYLQHLTARNRPPLPAGTNSKGPPDFSSDEEREPTPVLGSGAAAAGRSRAAVGRKATKKTDKPRQEDKDDLDVTELTNEDLLDQLVKYGVNPGPIVGTTRKLYEKKLLKLREQGTESRSSTPLPTISSSAENTRQNGSNDSDRYSDNEEDSKIELKLEKREPLKGRAKTPVTLKQRRVEHNQSYSQAGITETEWTSGSSKGGPLQALTRESTRGSRRTPRKRVETSEHFRIDGPVISESTPIAETIMASSNESLVVNRVTGNFKHASPILPITEFSDIPRRAPKKPLTRAEVGEKTEERRVERDILKEMFPYEASTPTGISASCRRPIKGAAGRPLELSDFRMEESFSSKYVPKYVPLADVKSEKTKKGRSIPVWIKILLFVVVAVFLFLVYQAMETNQVNPFSNFLHVDPRKSN
Specifikationer
Antigen TMPO
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen thymopoietin
Genaccessionsnr. NM_001032283.1
Gene Alias CMD1T/LAP2/LEMD4/MGC61508/PRO0868/TP
Gensymboler TMPO
Värd art Mouse
Immunogen TMPO (NP_001027454.1, 1 a.a. ∼ 454 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7112
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified