Läs mer
Novus Biologicals™ TMPRSS8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | TMPRSS8 |
| Synonym | Disp, FLJ16659, MGC52282, protease, serine, 30 homolog (mouse), pseudogene, TMPRSS8, TMPRSS8P |
| Gensymbol | PRSS30P |