missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress TMRE
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 27.78 mg/mL (53.95 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.95 g/mol |
| CAS | 115532-52-0 |
| Synonym | Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering