Läs mer
MedChemExpress TMRM Perchlorate
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 41.67 mg/mL (83.19 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.93 g/mol |
| CAS | 115532-50-8 |
| Synonym | T668 |