Läs mer
Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens
Produktkod. 11537841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
25 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11537841
Brand: Thermo Scientific™ TS88625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd den starkaste silylatorn som finns för kolhydrater och steroider med Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens.
Använd den starkaste silylatorn som finns för kolhydrater och steroider med Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens. Detta silyleringsreagens reagerar snabbt med hydroxyler och karboxylsyror men inte med aminer, och är särskilt väl lämpat i multiderivatiseringsscheman för föreningar som innehåller både hydroxyl- och amingrupper. TMSI kan användas för att derivatisera alkoholer, fenoler, organiska syror, hormoner, glykoler, nukleotider och narkotika och är utmärkt för C1 –C5-fettsyror i serum och urin.
  • Reagerar snabbt och smidigt med hydroxyler och karboxylsyror men inte med aminer
  • Särskilt användbart i multiderivatiseringsscheman för föreningar som innehåller både hydroxyl- och amingrupper
  • Används vid derivatisering av alkoholer, fenoler, organiska syror, steroider, hormoner, glykoler, nukleotider och narkotika
  • Utmärkt för C1 till C5 fettsyror i serum och urin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC/MS
Faror Brandfarligt, Irriterande
Standardkoncentration 98 till 100 %
Objektbeskrivning 25 g
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 25 g
Standardkomponenter 1-(trimetylsilyl)-lH-imidazol