Beskrivning
Använd den starkaste silylatorn som finns för kolhydrater och steroider med Thermo Scientific™ TMSI silyleringsreagens. Detta silyleringsreagens reagerar snabbt med hydroxyler och karboxylsyror men inte med aminer, och är särskilt väl lämpat i multiderivatiseringsscheman för föreningar som innehåller både hydroxyl- och amingrupper. TMSI kan användas för att derivatisera alkoholer, fenoler, organiska syror, hormoner, glykoler, nukleotider och narkotika och är utmärkt för C1 –C5-fettsyror i serum och urin.
- Reagerar snabbt och smidigt med hydroxyler och karboxylsyror men inte med aminer
- Särskilt användbart i multiderivatiseringsscheman för föreningar som innehåller både hydroxyl- och amingrupper
- Används vid derivatisering av alkoholer, fenoler, organiska syror, steroider, hormoner, glykoler, nukleotider och narkotika
- Utmärkt för C1 till C5 fettsyror i serum och urin
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC/MS |
| Faror | Brandfarligt, Irriterande |
| Standardkoncentration | 98 till 100 % |
| Förvaring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 10 x 1 ml ampuller |
| Standardkomponenter | 1-(trimetylsilyl)-lH-imidazol |
Säkerhet och hantering
- TMSI, 10 x 1 mL Ampules N-Trimethylsilylimidazole
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .