Läs mer
Thermo Scientific™ TMT™ Elueringsbuffert och Anti-TMT Harts
Produktkod. 11532591 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6 mL
20 mL
Produkttyp:
Elutionsbuffert
Immobiliserad Anti-TMT antikroppsresin
Förpackningsstorlek:
20ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
11532591 6 mL Immobiliserad Anti-TMT antikroppsresin 6ml
13444289 20 mL Elutionsbuffert 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11532591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90076
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
För ökad berikning, använd Thermo Scientific TMT Elueringsbuffert med immobiliserad Anti-TMT Harts för peptider som har märkts kemiskt med Tandem Mass Tag (TMT ) Isobariska etikettreagenser för multiplexerad proteinkvantifiering med tandemmasspektrometri.
Tandem masstag (TMT ) isobariska märkningsreagenser används för multiplexerad proteinkvantifiering med användning av tandemmasspektrometri. Immobiliserad Anti-TMT Harts är designat för att effektivt fånga upp och berika peptider eller proteiner märkta med någon TMT reagens. Anti-TMT Harts och TMT Elueringsbuffertar är effektiva för att minska provets komplexitet, förbättra dynamiskt omfång och studera cysteinmodifieringar såsom S-nitrosylering, oxidation och disulfidbindningar av proteinprover märkta med iodoTMT reagenser.
Tandem mass tag (TMT) reagenser används för att kemiskt märka proteiner i olika prover för multiplexad kvantifiering med hjälp av tandem masspektrometri. Immobiliserad Anti-TMT harts innehåller en agaros-immobiliserad anti-TMT monoklonal antikropp och är effektiv för fångst och berikning av peptider eller proteiner märkta med valfri TMT reagens. Detta hjälper till att förenkla annars komplexa prover före LC-MS/MS-analys, särskilt när målen för märkning är sällsynta (t.ex. cysteinsulfhydryler). Berikning av märkta peptider med denna metod resulterar i färre identifierade peptider per protein, men kan avsevärt öka antalet unika proteiner som identifieras, vilket gör det lättare att upptäcka och mäta proteiner med låg abundans.
Immobilized Anti-TMT Resin använder vår mycket specifika Anti-TMT antikropp (Cat. Nr. 90075) för att binda peptider märkta med TMT reagenser. Antikroppen är specifik för massrapporterarregionen hos TMT reagensen, vilket möjliggör berikning av TMT-märkta peptider oavsett peptidmärkningskemi (t.ex. aminreaktiv, sulfhydrylreaktiv). TMT Elutionsbuffert är en flyktig neutral buffert som konkurrerande eluerar fångade TMT-märkta peptider. När den används i kombination med immobiliserad Anti-TMT harts TMT ger Elution Buffer högre specifik berikning av TMT-märkta peptider jämfört med sura eller basiska eluationsbuffertar.
Berikningsfunktioner inkluderar:
  • Specifika—användningar specifik, högaffinitetsantikroppar för TMT strukturen (Kd >100 pM)
  • Kompatibel—och effektiv för alla typer av TMT reagenser (amin-reaktiv eller cystein-reaktiv)
  • Mångsidigt—resin med TMT Elution Buffer för optimal provberikning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Immobiliserad Anti-TMT antikroppsresin
Produktlinje TMT
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra alla produkter vid 4 °C. Produkten levereras med en ispåse.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Utgångsmaterial Celllysat
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 6 mL