Läs mer
Thermo Scientific™ TMT™ Elueringsbuffert och Anti-TMT Harts
Produktkod. 13444289 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6 mL
20 mL
Produkttyp:
Elutionsbuffert
Immobiliserad Anti-TMT antikroppsresin
Förpackningsstorlek:
20ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
13444289 20 mL Elutionsbuffert 20ml
11532591 6 mL Immobiliserad Anti-TMT antikroppsresin 6ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13444289 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1032.00 SEK
    897.84 SEK / 20ml
    Save 134.16 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
För ökad berikning, använd Thermo Scientific TMT Elueringsbuffert med immobiliserad Anti-TMT Harts för peptider som har märkts kemiskt med Tandem Mass Tag (TMT ) Isobariska etikettreagenser för multiplexerad proteinkvantifiering med tandemmasspektrometri.
Tandem masstag (TMT ) isobariska märkningsreagenser används för multiplexerad proteinkvantifiering med användning av tandemmasspektrometri. Immobiliserad Anti-TMT Harts är designat för att effektivt fånga upp och berika peptider eller proteiner märkta med någon TMT reagens. Anti-TMT Harts och TMT Elueringsbuffertar är effektiva för att minska provets komplexitet, förbättra dynamiskt omfång och studera cysteinmodifieringar såsom S-nitrosylering, oxidation och disulfidbindningar av proteinprover märkta med iodoTMT reagenser.
Tandem mass tag (TMT) reagenser används för att kemiskt märka proteiner i olika prover för multiplexad kvantifiering med hjälp av tandem masspektrometri. Immobiliserad Anti-TMT harts innehåller en agaros-immobiliserad anti-TMT monoklonal antikropp och är effektiv för fångst och berikning av peptider eller proteiner märkta med valfri TMT reagens. Detta hjälper till att förenkla annars komplexa prover före LC-MS/MS-analys, särskilt när målen för märkning är sällsynta (t.ex. cysteinsulfhydryler). Berikning av märkta peptider med denna metod resulterar i färre identifierade peptider per protein, men kan avsevärt öka antalet unika proteiner som identifieras, vilket gör det lättare att upptäcka och mäta proteiner med låg abundans.
Immobilized Anti-TMT Resin använder vår mycket specifika Anti-TMT antikropp (Cat. Nr. 90075) för att binda peptider märkta med TMT reagenser. Antikroppen är specifik för massrapporterarregionen hos TMT reagensen, vilket möjliggör berikning av TMT-märkta peptider oavsett peptidmärkningskemi (t.ex. aminreaktiv, sulfhydrylreaktiv). TMT Elutionsbuffert är en flyktig neutral buffert som konkurrerande eluerar fångade TMT-märkta peptider. När den används i kombination med immobiliserad Anti-TMT harts TMT ger Elution Buffer högre specifik berikning av TMT-märkta peptider jämfört med sura eller basiska eluationsbuffertar.
Berikningsfunktioner inkluderar:
  • Specifika—användningar specifik, högaffinitetsantikroppar för TMT strukturen (Kd >100 pM)
  • Kompatibel—och effektiv för alla typer av TMT reagenser (amin-reaktiv eller cystein-reaktiv)
  • Mångsidigt—resin med TMT Elution Buffer för optimal provberikning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Elutionsbuffert
Produktlinje TMT
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Utgångsmaterial Celllysat
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 20 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TMT Elution Buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: triethylamine, acetic acid