Läs mer
Thermo Scientific™ TMT11-131C etikettreagens
Produktkod. 15988062 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 mg
1 x 5 mg (per tagg)
3 x 0,8 mg (per tagg)
3 x 0.8 mg
8 x 40 μg (per tagg), 80 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2.4mg
5mg
Paket med 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15988062 3 x 0,8 mg (per tagg) Paket med 3
15706663 1 x 5 mg 5mg
15877944 3 x 0.8 mg 2.4mg
15722695 1 x 5 mg (per tagg) 5mg
17911341 8 x 40 μg (per tagg), 80 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15988062 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A37725
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Innehåller
TMT10plex Isobarisk massetikettetikettreagensset plus TMT11-131C
Tandem masstag (TMT ) reagenser är speciellt utformade för att möjliggöra identifiering och kvantifiering av proteiner i olika prover med hjälp av tandemmasspektrometri.
Tandem masstag (TMT ) reagenser är speciellt utformade för att möjliggöra identifiering och kvantifiering av proteiner i olika prover med hjälp av tandemmasspektrometri. TMT11-131C-taggstrukturen är identisk med de andra TMT10pex-taggarna, men TMT11-131C massreportern är märkt med endast 13C-isotoper. Tillägget av TMT11-131C-taggen möjliggör separation av 131-mass reporterjonen från originalet TMT10plex reagenser till N- och C-varianter, vilket skapar en 11:e kanal för relativ kvantifiering med hög upplösning Orbitrap MS instrument.
Fördelarna med TMT Märkningsreagens inkluderar ökad multiplexerad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland proverna. TMT10plex etikettreagens plus TMT11-131C är idealisk för analys av flera proteinprover från inhibitordosresponsexperiment, tidsförloppsexperiment eller för att förbättra statistik om biologiska replikat.
Funktioner hos detta TMT11-131C-etikettreagens inkluderar:
• Multiplex —samtidig MS-analys av upp till 11 prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
•Robust —ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och högre tillförlitlighet bland replikat
•Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens säkerställer effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
•Kompatibel —optimerad för användning med hög upplösning Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS-plattformar, med dataanalys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
TMT11-131C är tillgänglig som en fristående tagg (kat.nr. A34807, A37724) eller som en del av TMT10plex denna Isobarisk etikettreagensset plus TMT11-131C. I kombination med den branschledande, höga upplösningen Orbitrap instrument och mjukvara, TMT reagenser tillhandahåller integrerade totallösningar för kvantitativ proteinexpressionsanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Isobarisk etikettreagens
Produktlinje TMT10plex
Innehåll och lagring 3 set om 11 flaskor, förvara kl– 5 till– 30 °C
Etikett eller färgämne Massisotoper av aminosyror
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Peptidmärkning
Kvantitet 3 x 0,8 mg (per tagg)