Läs mer
Thermo Scientific™ TMT11-131C etikettreagens
Produktkod. p-7180389 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mg
1 x 5 mg (per tagg)
3 x 0,8 mg (per tagg)
3 x 0.8 mg
Förpackningsstorlek:
2.4mg
5mg
Paket med 3
Produktkod. 15706663
Brand: Thermo Scientific™ A34807
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tandem masstag (TMT ) reagenser är speciellt utformade för att möjliggöra identifiering och kvantifiering av proteiner i olika prover med hjälp av tandemmasspektrometri.
Tandem masstag (TMT ) reagenser är speciellt utformade för att möjliggöra identifiering och kvantifiering av proteiner i olika prover med hjälp av tandemmasspektrometri. TMT11-131C-taggstrukturen är identisk med de andra TMT10pex-taggarna, men TMT11-131C massreportern är märkt med endast 13C-isotoper. Tillägget av TMT11-131C-taggen möjliggör separation av 131-mass reporterjonen från originalet TMT10plex reagenser till N- och C-varianter, vilket skapar en 11:e kanal för relativ kvantifiering med hög upplösning Orbitrap MS instrument.
Fördelarna med TMT Märkningsreagens inkluderar ökad multiplexerad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland proverna. TMT10plex etikettreagens plus TMT11-131C är idealisk för analys av flera proteinprover från inhibitordosresponsexperiment, tidsförloppsexperiment eller för att förbättra statistik om biologiska replikat.
Funktioner hos detta TMT11-131C-etikettreagens inkluderar:
Multiplex —samtidig MS-analys av upp till 11 prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
Robust —ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och högre tillförlitlighet bland replikat
Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens säkerställer effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
Kompatibel —optimerad för användning med hög upplösning Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS-plattformar, med dataanalys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
TMT11-131C är tillgänglig som en fristående tagg (kat.nr. A34807, A37724) eller som en del av TMT10plex denna Isobarisk etikettreagensset plus TMT11-131C. I kombination med den branschledande, höga upplösningen Orbitrap instrument och mjukvara, TMT reagenser tillhandahåller integrerade totallösningar för kvantitativ proteinexpressionsanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Isobarisk etikettreagens
Innehåll och lagring 1 flaska, förvara kl– 5 till– 30 °C.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag (TMT ) Etikett
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Peptidmärkning och kvantifiering
Kvantitet 1 x 5 mg