Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro™ 10plex isobarisk etikettreagensset (enhetsmassrapportör), 1 x 5 mg
Produktkod. 30245022 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 mg
Produktkod. Kvantitet
30245022 1 x 5 mg
1 options
Produktkod. 30245022 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A40000928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73600.00 SEK
    64032.00 SEK / 5mg
    Save 9568.00 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg, möjliggör multiplexering av upp till 10 prover för simultan analys på MS-instrument med lägre upplösning.
Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg, möjliggör multiplexering av upp till 10 prover för simultan analys på MS-instrument med lägre upplösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp 32plex Label Reagent Matched Set
Produktlinje TMTpro
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Peptidmärkning
Kvantitet 1 x 5 mg
Form Pulver
Endast för forskning.