Beskrivning
TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandemmasstaggar, designade för att öka multiplexeringen utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. Strukturerna för TMTpro och TMT taggar är lika i att vara isobariska och aminreaktiva, men de TMTpro taggen har en längre spacer-region och isobutylprolin-massareporter. Efter fragmentering, var och en TMTpro taggen genererar en unik reportermassa (dvs. TMTpro 126-134Da) i lågmassaregionen av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för multiplexerad relativ kvantifiering av proteinuttryck.
Fördelarna med TMTpro Taggar inkluderar ökad multiplexerad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland prover. Med dessa förmågor kan TMTpro 16plex-etikettreagenser är lämpliga för applikationer som kräver högre multiplexering och färre saknade värden, såsom inhibitordosresponsexperiment, tidsförloppsexperiment, termiska skiftanalyser eller encellsanalys. I kombination med branschledande, högupplöst Orbitrap instrument och mjukvara, TMTpro reagenser tillhandahåller integrerade totallösningar för kvantitativ proteinexpressionsanalys.
Funktioner av TMTpro 16plex etikettreagensset inkluderar:
•Multiplex —samtidig MS-analys av upp till 16 prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
•Robust —ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och högre tillförlitlighet bland replikat
•Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens säkerställer effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
•Kompatibel —optimerad för användning med hög upplösning Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-plattformar, såsom Q Exactive och Orbitrap Fusion Tribrid instrumentserie, inklusive Orbitrap Förmörkelse Tribrid och Ascend och Orbitrap Exploris 480 masspektrometrar med dataanalys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider är den rekommenderade LC-kolumnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolumnen EASY-Spray C18 LC-kolonn (kat. nr. ES902 eller ES003).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | Isobarisk etikettreagensset |
| Produktlinje | TMT |
| Innehåll och lagring | •TMTpro-126 etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-127 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-127 C etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-128 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-128 C etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-129 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-129 C etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-130 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-130 C etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-131 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-131 C etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-132 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-132 C etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-133 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-133 C etikettreagens, 1 x 0,5 mg • TMTpro-134 N etikettreagens, 1 x 0,5 mg Förvaras under -20 °C. |
| Etikett eller färgämne | Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter |
| Frakt skick | Torr is |
| Utgångsmaterial | Peptider |
| Slutlig produkttyp | Peptid |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Arbetsflödessteg | Proteinmärkning |
| Visa mer |