Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex etikettreagensset
Produktkod. 16498580 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 0,5 mg (per tagg)
1 x 5 mg (per tagg)
6 x 0,5 mg (per tagg)
6 x 50 μg, 96 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498580 6 x 0,5 mg (per tagg)
16365528 1 x 5 mg (per tagg)
16426210 1 x 0,5 mg (per tagg)
17961691 6 x 50 μg, 96 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498580 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A44522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75300.00 SEK
    61745.65 SEK / Paket med 1
    Save 13554.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Thermo Scientific TMTpro 16plex Label Reagent Set möjliggör multiplexering av upp till 16 prover för multiplexerad proteinidentifiering och kvantifiering med tandemmasspektrometri (MS/MS).
TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandemmasstaggar, designade för att öka multiplexeringen utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. Strukturerna för TMTpro och TMT taggar är lika i att vara isobariska och aminreaktiva, men de TMTpro taggen har en längre spacer-region och isobutylprolin-massareporter. Efter fragmentering, var och en TMTpro taggen genererar en unik reportermassa (dvs. TMTpro 126-134Da) i lågmassaregionen av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för multiplexerad relativ kvantifiering av proteinuttryck.
Fördelarna med TMTpro Taggar inkluderar ökad multiplexerad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland prover. Med dessa förmågor kan TMTpro 16plex-etikettreagenser är lämpliga för applikationer som kräver högre multiplexering och färre saknade värden, såsom inhibitordosresponsexperiment, tidsförloppsexperiment, termiska skiftanalyser eller encellsanalys. I kombination med branschledande, högupplöst Orbitrap instrument och mjukvara, TMTpro reagenser tillhandahåller integrerade totallösningar för kvantitativ proteinexpressionsanalys.
Funktioner av TMTpro 16plex etikettreagensset inkluderar:
•Multiplex —samtidig MS-analys av upp till 16 prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
•Robust —ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och högre tillförlitlighet bland replikat
•Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens säkerställer effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
•Kompatibel —optimerad för användning med hög upplösning Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-plattformar, såsom Q Exactive och Orbitrap Fusion Tribrid instrumentserie, inklusive Orbitrap Förmörkelse Tribrid och Ascend och Orbitrap Exploris 480 masspektrometrar med dataanalys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider är den rekommenderade LC-kolumnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolumnen EASY-Spray C18 LC-kolonn (kat. nr. ES902 eller ES003).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Isobarisk etikettreagensset
Produktlinje TMT
Innehåll och lagring •TMTpro-126 etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-127 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-127 C etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-128 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-128 C etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-129 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-129 C etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-130 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-130 C etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-131 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-131 C etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-132 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-132 C etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-133 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-133 C etikettreagens, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-134 N etikettreagens, 6 x 0,5 mg
Förvaras under -20 °C.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 6 x 0,5 mg (per tagg)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TMTpro 16plex Label Reagent Set
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dichloroethane