Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex etikettreagensset
Produktkod. 17961691 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 0,5 mg (per tagg)
1 x 5 mg (per tagg)
6 x 0,5 mg (per tagg)
6 x 50 μg, 96 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961691 6 x 50 μg, 96 reaktioner
16365528 1 x 5 mg (per tagg)
16426210 1 x 0,5 mg (per tagg)
16498580 6 x 0,5 mg (per tagg)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17961691 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A58334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7880.00 SEK
    6461.65 SEK / Paket med 1
    Save 1418.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Thermo Scientific TMTpro 16plex Label Reagent Set möjliggör multiplexering av upp till 16 prover för multiplexerad proteinidentifiering och kvantifiering med tandemmasspektrometri (MS/MS).
TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandemmasstaggar, designade för att öka multiplexeringen utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. Strukturerna för TMTpro och TMT taggar är lika i att vara isobariska och aminreaktiva, men de TMTpro taggen har en längre spacer-region och isobutylprolin-massareporter. Efter fragmentering, var och en TMTpro taggen genererar en unik reportermassa (dvs. TMTpro 126-134Da) i lågmassaregionen av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för multiplexerad relativ kvantifiering av proteinuttryck.
Fördelarna med TMTpro taggar inkluderar ökad multiplexad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland prover. Med dessa funktioner är 16plex-märkningsreagenserna TMTpro lämpade för applikationer som kräver högre multiplexering och färre saknade värden, såsom inhibitordosresponsexperiment, tidsloppsexperiment, termiska skiftanalyser eller encellanalys. När de kombineras med branschledande högupplösta Orbitrap instrument och mjukvara, TMTpro ger reagenser integrerade totallösningar för kvantitativ proteinuttrycksanalys.
Funktioner i TMTpro 16plex Label Reagens-set inkluderar:
• Multiplex-parallell—MS-analys av upp till 16 prover från celler, vävnader eller biologiska vätskor Robust—
• ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och högre förtroende bland replikater •
Effektiva—aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagenser säkerställer effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
Kompatibel— •optimerad för användning med högupplösta Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-plattformar, såsom Orbitrap Q Exactive Fusion-instrumentserien Tribrid, inklusive Orbitrap Eclipse Tribrid och Ascend samt Orbitrap Exploris 480 masspektrometrar med dataanalys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
. För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider rekommenderas LC-kolonnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källan rekommenderas LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. ES902 eller ES003).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Vätska i stabiliserad DMSO-lösning
För användning med (utrustning) Maspektrometer
Produkttyp Isobarisk etikettreagensmängd
Produktlinje TMT
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT) Etiketter
Utgångsmaterial Celllysat
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Maspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 6 x 50 μg, 96 reaktioner
Form Vätska