Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C och TMTpro-135N etikettreagens
Produktkod. p-7228830 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mg
6 x 0.5 mg
Etikett eller färgämne:
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C och TMTpro-135N
Produktkod. 17496572
Brand: Thermo Scientific™ A52045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TMTpro 18plex-etikettreagenser möjliggör multiplexering av upp till 18 prover. Tillägg av TMTpro 134C och TMTpro 135N-etikettreagenser ökar provmultiplexeringen från 16-plex till 18-plex, vilket möjliggör ännu större genomströmning för proteinidentifiering och kvantifiering med tandemmasspektrometri (MS).
TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandemmasstaggar, designade för att öka nivån av provmultiplex utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. De Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set möjliggör multiplexering av upp till 18 prover, vilket möjliggör ännu större genomströmning för proteinidentifiering och kvantitativ analys med tandemmasspektrometri (MS).
Strukturerna för TMTpro och TMT taggar är lika i att vara isobariska och aminreaktiva, men de TMTpro taggen har en längre spacer-region och isobutylprolin-massareporter. Efter MS/MS-fragmentering, var och en TMTpro 18plex-taggen genererar en unik reportermassa (t.ex. TMTpro 126-135 Da) i lågmassaregionen av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för relativ kvantifiering av proteinuttrycksnivåer.
De TMT pro134C och TMTpro135N etikettreagenser är identiska i sammansättning och struktur med de andra TMTpro 16plex-taggar, men är inte isobariska. Tillägg av TMTpro 134C- och 135N-taggar skapar en 17:e och 18:e kanal för relativ kvantifiering med hög upplösning Orbitrap MS instrument. Dessa taggar är tillgängliga separat (kat.nr. A52046, A52048), som en del av TMTpro 18plex Label Reagent Set, eller som en del av den kompletta 18plex-uppsättningen av reagenser i ett 96-brunnars plattformat.
Funktioner av TMTpro 18plex etikettreagensset inkluderar:
  • Multiplex —samtidig MS-analys av upp till 18 prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
  • Robust —ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och högre tillförlitlighet bland replikat
  • Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens säkerställer mer än 95 % märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
  • Optimerad för användning —med hög upplösning Thermo Scientific MS/MS Orbitrap plattformar, analys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
  • Bekväm storlek —tillhandahålls i ett engångsformat färdigt att använda för att säkerställa optimal stabilitet och prestanda
För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider är den rekommenderade LC-kolumnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC-kolonn (kat. nr. ES902 eller ES903). I kombination med den branschledande, höga upplösningen Orbitrap instrument och mjukvara, TMTpro reagenser ger en integrerad helhetslösning för kvantitativ proteinexpressionsanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Isobarisk etikettreagensset
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Etikett eller färgämne TMTpro 18-plex
Utgångsmaterial Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Peptidmärkning och kvantifiering
Kvantitet 1 x 5 mg