Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex och TMTpro™ Deutererade etikettreagenser
Produktkod. 30193507 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
134C och 135CD etikettreagenser
135CD-etikettreagens
16plex Deuterat Etikettreagensset
16plex deutererad etikettreagensset
32plex Label Reagent Matched Set
Kvantitet:
1 x 0,5 mg (per tagg)
1 x 5 mg
1 x 5 mg (per tagg)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet
30193507 16plex deutererad etikettreagensset 1 x 5 mg (per tagg)
30197496 32plex Label Reagent Matched Set 1 x 5 mg (per tagg)
30193506 134C och 135CD etikettreagenser 1 x 5 mg (per tagg)
30193508 135CD-etikettreagens 1 x 5 mg
31759102 16plex Deuterat Etikettreagensset 1 x 0,5 mg (per tagg)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30193507 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A40000817
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
TMTpro Deutererade märkta reagenser möjliggör multiplexering av upp till 35 prover, vilket möjliggör större genomströmning för proteinidentifiering och kvantifiering med hjälp av tandemmasspektrometri.
Thermo Scientific TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandem-masstaggar, utformade för att öka graden av provmultiplexering utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. TMTpro deutererade märkta reagenser möjliggör multiplexering av upp till 35 prover, för ännu större genomströmning för proteinidentifiering och kvantitativ analys med tandemmasspektrometri (MS/MS).
Funktioner i 32plex Label Reagens-setet TMTpro inkluderar:
  • Multiplex-parallell—MS-analys av upp till 35 prover hämtade från celler, vävnader eller biologiska vätskor
  • Robust—ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och möjliggör förtroende bland replikater
  • Effektiva—aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagenser hjälper till att säkerställa effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
  • Optimerad för högupplöst MS/MS-analys med plattformar Orbitrap med databehandling enligt Proteome Discoverer 3.2
Efter fragmentering genererar varje TMTpro tagg en rapporterjon med unik massa (t.ex. 126–135 Da) i det lågmassiga området av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för multiplexerad relativ kvantifiering av proteinmängd.
Fördelar med TMTpro taggar
Fördelarna med TMTpro taggar inkluderar ökad multiplexad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland prover. Med dessa funktioner är märkningsreagenserna TMTpro lämpade för applikationer som kräver högre multiplexering och färre saknade värden, såsom inhibitordosresponsexperiment, tidsloppsexperiment, termiska skiftanalyser eller encellanalys. När de kombineras med branschledande högupplösta Orbitrap instrument och mjukvara TMTpro ger reagenser integrerade totallösningar för kvantitativ proteomanalys.
Genom att kombinera TMTpro icke-deutererade etikettreagenser med deras deutererade motsvarigheter kan man multiplexera upp till 35 prover. Styrkanaler inom varje uppsättning (icke-deutererade och deuterade) är nödvändiga för att jämföra data över subplex. TMTpro-134C och TMTpro-135CD reagenser erbjuds som kontrollkanaler i kombination med 32plex-uppsättningen. TMTpro-135CD-reagens erbjuds separat för att kombineras med TMTpro 18plex- och TMTpro 16plex-deutererade etikettreagenser för att uppnå multiplexering med 35 prover, inklusive flera kontroller för dataanalys.
För 32plex-experiment, använd TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (Cat. Nej. A40000839) eller TMTpro 16plex Deuterat Etikettreagensset (Cat. Nej. A40000817) och TMTpro 16plex Label Reagensset (Cat. Nr. A44520).
För 34plex-experiment använd TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (Cat. Nej. A40000839) samt TMTpro-134C och TMTpro-135CD etikettreagenser (Kat. Nej. A40000853) eller TMTpro 16plex Deuterat Etikettreagensset (Cat. Nej. A40000817), TMTpro 16plex Label Reagensset (Cat. Nej. A44520), samt TMTpro-134C och TMTpro-135CD etikettreagenser (Cat. Nej. A40000853).
För 35plex-experiment använd TMTpro 16plex Deuterated Label Reagent Set (Cat. Nej. A40000817), TMTpro-135CD Etikettreagens (Kat. Nej. A40000818), och TMTpro 18plex Label Reagensset (Cat. Nr. A52045).
Relaterade produkter
För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider är den rekommenderade LC-kolonnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. 164942, 164939). För EASY-Spray-källan rekommenderas LC-kolonnen EASY-Spray PepMap Neo UHPLC Column (Cat. Nej. ES75500PN) eller EASY-Spray HPLC-kolonne (Cat. Nej. ES902 eller ES903).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp 16plex deutererad etikettreagensset
Produktlinje TMTpro
Innehåll och lagring •TMTpro-127D etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-134ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-134CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-135ND etikettreagens, 1 x 5 mg Förvaras
under -20 °C.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Celllysat
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Peptidmärkning och kvantifiering
Kvantitet 1 x 5 mg (per tagg)
Form Lyofiliserat pulver