Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex och TMTpro™ Deutererade etikettreagenser
Produktkod. 30197496 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
134C och 135CD etikettreagenser
135CD-etikettreagens
16plex deutererad etikettreagensset
32plex Label Reagent Matched Set
Kvantitet:
1 x 5 mg
1 x 5 mg (per tagg)
Produktkod. 30197496
Brand: Thermo Scientific™ A40000839
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TMTpro Deutererade etikettreagenser möjliggör multiplexering av upp till 35 prover, vilket möjliggör större genomströmning för proteinidentifiering och kvantifiering med tandemmasspektrometri.
Thermo Scientific TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandemmasstaggar, designade för att öka nivån av provmultiplex utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. TMTpro deutererade etikettreagenser möjliggör multiplexering av upp till 35 prover, för ännu större genomströmning för proteinidentifiering och kvantitativ analys med tandemmasspektrometri (MS/MS).
Funktioner av TMTpro 32plex etikettreagensset inkluderar:
  • Multiplex —samtidig MS-analys av upp till 32 prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
  • Robust —ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och möjliggör förtroende bland replikat
  • Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens hjälper till att säkerställa effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
  • Optimerad för högupplöst MS/MS-analys med hjälp av Orbitrap plattformar med databehandling av Proteome Discoverer 3.2
Efter fragmentering, var och en TMTpro taggen genererar en reporterjon med unik massa (t.ex. 126-135 Da) i lågmassaregionen av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för multiplexerad relativ kvantifiering av proteinöverflöd.
Fördelar med TMTpro taggar
Fördelarna med TMTpro Taggar inkluderar ökad multiplexerad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland prover. Med dessa förmågor kan TMTpro Märkningsreagenser är lämpliga för tillämpningar som kräver högre multiplexering och färre saknade värden, såsom inhibitordosresponsexperiment, tidsförloppsexperiment, termiska skiftanalyser eller encellsanalys. I kombination med den branschledande högupplösta Orbitrap instrument och mjukvara, TMTpro reagenser tillhandahåller integrerade helhetslösningar för kvantitativ proteomisk analys.
Kombinerande TMTpro icke-deutererade etikettreagenser med sina deutererade motsvarigheter tillåter multiplexering av upp till 35 prover. Kontrollkanaler inom varje uppsättning (icke-deutererade och deutererade) är nödvändiga för att jämföra data över uppsättningar. TMTpro-134C- och TMTpro-135CD-reagenser erbjuds för användning som kontrollkanaler i kombination med 32plex-setet. TMTpro-135CD reagens erbjuds separat att kombinera med TMTpro 18plex och TMTpro 16plex deutererade etikettreagenser för att uppnå 35-provsmultiplexering, inklusive flera kontroller för dataanalys.
För 32plex-experiment, använd TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (kat. nr. A40000839) eller TMTpro 16plex deutererad etikettreagensset (kat. nr. A40000817) och TMTpro 16plex etikettreagensset (kat. nr. A44520).
För 34plex-experiment använd TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (kat. nr. A40000839) och TMTpro-134C och TMTpro-135CD etikettreagens (kat. nr. A40000853) eller TMTpro 16plex deutererad etikettreagensset (kat.nr. A40000817), TMTpro 16plex etikettreagensset (kat. nr. A44520), och TMTpro-134C och TMTpro-135CD etikettreagenser (kat. nr. A40000853).
För 35plex-experiment använd TMTpro 16plex deutererad etikettreagensset (kat. nr. A40000817), TMTpro-135CD etikettreagens (kat. nr. A40000818), och TMTpro 18plex etikettreagensset (kat. nr. A52045).
Relaterade produkter
För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider är den rekommenderade LC-kolumnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC-kolonn (kat. nr. 164942, 164939). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC-kolonn (kat. nr. ES902 eller ES903).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp 32plex Label Reagent Matched Set
Produktlinje TMTpro™
Innehåll och lagring •TMTpro-126 etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-127N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-127C etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128C etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129C etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130C etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131C etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132C etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133C etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-134N etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-127D etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-128CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-129CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-130CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-131CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-132CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-133CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-134ND etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-134CD etikettreagens, 1 x 5 mg
• TMTpro-135ND etikettreagens, 1 x 5 mg Förvaras
under -20 °C.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Celllysat
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Peptidmärkning och kvantifiering
Kvantitet 1 x 5 mg (per tagg)
Form Lyofiliserat pulver