Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagens
Produktkod. 16822583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 mg
5 x 0.5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16822583 5 x 0.5 mg Varje
16594150 1 x 5 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16822583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A44519
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Thermo Scientific TMTpro Zero Label Reagent fungerar som en ''light''-tagg för peptidkvantifiering på MS-nivå för metodoptimering eller användning med TMTpro 16 plex etikettreagensset.
Thermo Scientific™ TMTpro Zero Label Reagent serves as a 'light' tag for MS-level peptide quantitation for method optimization or use with the TMTpro 16plex Label Reagent Set.
Thermo Scientific TMTpro Zero Label Reagent fungerar som en ''light''-tagg för peptidkvantifiering på MS-nivå för metodoptimering eller användning med TMTpro 16plex etikettreagensset.
Funktioner av TMTpro Zero Label Reagent inkluderar:
•Ekonomisk —“”lättversion kan användas för optimering och metodutveckling av TMTpro-märkta prover
•Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens säkerställer effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
•Kompatibel —optimerad för användning med hög upplösning Thermo Scientific MS/MS-plattformar, såsom Q Exactive och Orbitrap Fusion Tribrid instrumentserie, inklusive Orbitrap Förmörkelse Tribrid och Orbitrap Exploris 480 masspektrometrar med dataanalys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandemmasstaggar, designade för att öka nivån av provmultiplex utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. De TMTpro taggstrukturen liknar TMT märkningsstruktur genom att märkningarna förblir isobariska och aminreaktiva, men skiljer sig i den längre spacerregionen och isobutylprolinmassreporterregionen. Efter MS/MS-fragmentering, var och en TMTpro taggen genererar en unik reportermassa (dvs. TMTpro 126-134Da) i lågmassaregionen av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för relativ kvantifiering av proteinuttrycksnivåer. TMTpro Zero Label Reagent är en“ ljus” version av TMTpro tagg som kan användas för metodutveckling eller i samband med uppsättningen eller delmängden av“ tung” TMTpro reagenser.
För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider är den rekommenderade LC-kolumnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolumnen EASY-Spray C18 LC-kolonn (kat. nr. ES802 eller ES803).
Dessa produkter är föremål för en etikettlicens för begränsad användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TMTpro™ Zero Label Reagent, 5 x 0,5 mg
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produktlinje TMT
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 5 x 0.5 mg