Läs mer
Thermo Scientific™ TN-1865 Neo Angle Rotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Produktkod. 15302187 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
18 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15302187
Brand: Thermo Scientific™ 75003035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för CsCl Plasmid DNA-separationer, den Thermo Scientific TN-1865 Neo Angle Rotor ger en mycket brant vinkel, med en kapacitet på 18 platser på 5 ml.
Optimerad för CsCl Plasmid DNA-separationer, den Thermo Scientific™ TN-1865 Neo Angle Rotor ger en mycket brant vinkel, med en kapacitet på 18 platser på 5 ml.
  • Stöder prestanda upp till 65 000 rpm för 5 ml ultracentrifugrör
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultracentrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TN-1865 Neo vinkelrotor
Material Titan
Typ Neo vinkelrotor
Kapacitet 18 x 5 ml
Max. RCF 430,874 x g
Max. Hastighet 65,000 rpm
K-faktor 15
Max. Rörlängd 53 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall WX+ UltraCentrifuge-serien
Vinkel 10°