Läs mer
Thermo Scientific™ TN-890 Neo vinkelrotor
Produktkod. 15382177 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15382177 8 x 5 ml Varje
1 options
Produktkod. 15382177 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407013.57 SEK
    304944.27 SEK / Paket med 1
    Save 102069.30 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Optimerad för CsCl Plasmid DNA-separationer, den Thermo Scientific™ TN-890 Neo Angle Rotor ger en mycket brant vinkel och prestanda upp till 90 000 rpm.
  • Stöder prestanda upp till 90 000 rpm för 5 ml ultracentrifugrör
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultracentrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TN-890 Neo vinkelrotor
Material Titan
Typ Neo vinkelrotor
Kapacitet 8 x 5 ml
Max. RCF 645,101 x g
Max. Hastighet 90,000 rpm
K-faktor 10
Max. Rörlängd 53 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall WX+ UltraCentrifuge-serien
Vinkel 10°