Läs mer
TN1, MedChemExpress
Produktkod. 16493178
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493178 10 mg
16434466 100 mg
16415917 5 mg
16410709 1 mg
16409736 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493178 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100826
MedChemExpress TN1 is a potent fetal hemoglobin (HbF) inducer.
TN1 is a potent fetal hemoglobin (HbF) inducer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TN1
CAS 289479-94-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H31N7O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (196.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=CC(NC2=C3N=CN(CC)C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](O)CC4)=N2)=C1)C#CC5=CC=C(C)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 509.6
Formel vikt 509.6
Procent renhet 95.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation