Läs mer
Invitrogen™ Rått-TNF-alfa ELISA Utrustning
Beskrivning
Råttumörnekrosfaktor alfa (Rt TNFα ) ELISA kvantifierar Rt TNFα i råttserum eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant rått-TNFα . Metodens princip The Rat TNFα fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångnings-) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P16599 |
| Analysintervall | 39,1 till 2 500 pg/ml |
| Analyskänslighet | 11.0 pg/mL |
| Innehåll och lagring | Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with polyclonal antibody to rat TNF-alpha Biotin-Conjugate anti-rat TNF-alpha polyclonal antibody Streptavidin-HRP Rat TNF-alpha Standard lyophilized, 5 ng/mL upon reconstitution Sample Diluent Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA) Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20) Substrate Solution (tetramethyl-benzidine) Stop Solution (1M Phosphoric acid) Adhesive Films |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Serum, Supernatant |
| Målarter | Råtta |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |