Läs mer
Invitrogen™ Råtta TNF alfa obestruket ELISA Utrustning
Produktkod. 15591117
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15591117
Brand: Invitrogen™ 88734077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Råtttumörnekrosfaktor alfa (TNF-α ) Obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av rått-TNF-α . Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
TNF alfa är ett multifunktionellt proinflammatoriskt cytokin som tillhör superfamiljen tumörnekrosfaktor (TNF). Detta cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofager och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverat i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF-alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent kopplade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande betingelser. Knockoutstudier på möss antydde också den neuroprotektiva funktionen hos TNF alfa och har observerats orsaka tumörnekros när de injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, såväl som dess roll i nekrosen av specifika tumörer. TNF alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, och är synergistisk med interferon-gamma i dess cytotoxicitet. Detta cytokin har varit inblandat i en mängd olika sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P16599
Analysintervall 16 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 16 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Råtta
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 24835
Gensymbol AI323594,HC11,JE,MCAF,MCP-1,MCP1,SMC-CF,Scya2,Sigje
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant cytokin för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, ELISA/ELISPOT beläggningsbuffertpulver: Denna obelagda ELISA kit kan innehålla ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver (Rekonstituera till 1L med dH20 och filter (0,22)μ M) eller 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert (Späd 1 del 10X buffert till 9 delar dH20)., Analysspädningsmedel: 5X koncentrerad, Detektionsenzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Tumörnekrosfaktor alfa, tnf-a, tnf-alfa
Mål TNF alfa
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter