Läs mer
Invitrogen™ Råtta TNF alfa obestruket ELISA Utrustning
Beskrivning
Råtttumörnekrosfaktor alfa (TNF-α ) Obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av rått-TNF-α . Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P16599 |
| Analysintervall | 16 till 2 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 16 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Råtta |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 24835 |
| Visa mer |