Läs mer
TNN Antibody, FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18620422 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18620422 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18620422 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298639F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TNN Polyclonal specifically detects TNN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TNN
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TNN fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 63923
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus