Läs mer
TNP-470, MedChemExpress
Produktkod. 16476377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16476377 5 mg
1 options
Produktkod. 16476377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101932
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TNP-470
CAS 129298-91-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H28ClNO6
Kvantitet 5 mg
Synonym AGM-1470
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (248.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]1([C@@H](C/C=C(C)/C)O1)[C@]([C@@H]2OC)([H])[C@]3(CC[C@H]2OC(NC(CCl)=O)=O)CO3
Molekylvikt (g/mol) 401.88
Formel vikt 401.88
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death