missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TNP-470, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester |
| CAS | 129298-91-5 |
| Molekylformel | C19H28ClNO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | TNP-470, (Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, [3R-[3α,4α(2R*,3R*),5β,6β]]-(Chloroacetyl)-carbamic Acid 5-Methoxy-4-[2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, AGM 1470, Lodamin, NSC 642492, O-Chloroacetylcarbamoylfumagillol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1[C@@H](CC[C@]2(CO2)[C@H]1[C@@]3(C)O[C@@H]3CC=C(C)C)OC(=O)NC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | [(3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-enyl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl] N-(2-chloroacetyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.88 |
| Formel vikt | 401.1605 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?