Läs mer
Melford Tobramycin
Beskrivning
Tobramycin är ett antibiotikum som tillhör aminoglykosidklassen av antibiotika och används främst för att behandla olika bakterieinfektioner.
Tobramycin är ett antibiotikum som tillhör aminoglykosidklassen av antibiotika och används främst för att behandla olika bakterieinfektioner. Det är effektivt mot en rad gramnegativa bakterier.
Tobramycin verkar genom att hämma bakteriell proteinsyntes. Det binder till de bakteriella ribosomerna, vilket stör syntesen av proteiner som är viktiga för bakterietillväxt och överlevnad.
Det är särskilt effektivt mot gramnegativa bakterier, inklusive Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och andra. Det är mindre effektivt mot grampositiva bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tobramycin |
| CAS | 32986-56-4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C18H37N5O9 |