Läs mer
Melford Tobramycin
Produktkod. 30018871
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018871 5 g
30018870 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018871 Leverantör Melford Leverantörsnummer T521505.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tobramycin är ett antibiotikum som tillhör aminoglykosidklassen av antibiotika och används främst för att behandla olika bakterieinfektioner.
Tobramycin är ett antibiotikum som tillhör aminoglykosidklassen av antibiotika och används främst för att behandla olika bakterieinfektioner. Det är effektivt mot en rad gramnegativa bakterier.
Tobramycin verkar genom att hämma bakteriell proteinsyntes. Det binder till de bakteriella ribosomerna, vilket stör syntesen av proteiner som är viktiga för bakterietillväxt och överlevnad.
Det är särskilt effektivt mot gramnegativa bakterier, inklusive Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och andra. Det är mindre effektivt mot grampositiva bakterier.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tobramycin
CAS 32986-56-4
Kvantitet 5 g
Molekylformel C18H37N5O9