Läs mer
Tobramycin, 900 μg/mg
Beskrivning
Riktar sig främst mot gramnegativa bakterier
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tobramycin |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1357507 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Formel vikt | 467.51 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning