Allmän information
•Tobramycin är en aminoglykosidförening som härrör från kanamycin B och uppvisar antibiotisk och bakteriostatisk aktivitet mot gramnegativa bakterier
• Efter att ha kommit in i cellerna binder den irreversibelt till en specifik aminoglykosidreceptor på den bakteriella 30S ribosomala subenheten och interfererar med initieringskomplexet mellan budbärar-RNA och 30S-subenheten, vilket följaktligen hämmar proteinsyntesen som leder till bakteriell celldöd
• Tobramycin kan också interferera med proteinförlängning eftersom det kan inducera felläsning av mRNA-mallen och orsaka att felaktiga aminosyror införlivas i den växande polypeptidkedjan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tobramycin |
| Typ | Tobramycin |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Vatten | Max 8% . |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig i kallt vatten. |
| Formel vikt | 467.51 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- Tobramycin
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.