Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tobramycin, 97 %
Produktkod. 15512610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15512610 1 g 1g
15504870 5 g 5g
15505156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15512610 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 455430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 SEK
    594.65 SEK / 1g
    Save 75.35 SEK
    11% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Add to basket
Tobramycin, CAS# 32986-56-4, är ett aminoglykosid-antibiotikum isolerat från Streptomyces tenebrarius med ett brett spektrum av bakteriostatisk aktivitet, främst mot gramnegativa bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Tobramycin är en aminoglykosidförening som härrör från kanamycin B och uppvisar antibiotisk och bakteriostatisk aktivitet mot gramnegativa bakterier
• Efter att ha kommit in i cellerna binder den irreversibelt till en specifik aminoglykosidreceptor på den bakteriella 30S ribosomala subenheten och interfererar med initieringskomplexet mellan budbärar-RNA och 30S-subenheten, vilket följaktligen hämmar proteinsyntesen som leder till bakteriell celldöd
• Tobramycin kan också interferera med proteinförlängning eftersom det kan inducera felläsning av mRNA-mallen och orsaka att felaktiga aminosyror införlivas i den växande polypeptidkedjan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32986-56-4
Molekylformel C18H37N5O9
Molekylvikt (g/mol) 467.52
InChI-nyckel NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
PubChem CID 36294
ChEBI CHEBI:28864
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(lS,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminometyl)-5-hydroxioxan-2-yl]oxi-2-hydroxiancyklohexyl]-hydroxi-dioxiancyklohexyl)-hydroxi)
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Tobramycin
Typ Tobramycin
Infrarött spektrum Autentisk
Vatten Max 8% .
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i kallt vatten.
Formel vikt 467.51
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Tobramycin
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.