Läs mer
Tobramycinkarbamatacetat, Tobramycinkarbamatacetat, TRC
Produktkod. 30008691
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008691 10 mg
30005135 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT52402010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C19H38N6O10 xC2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 510.54
Synonym O-3-Amino-6-O-(aminocarbonyl)-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine, 6' '-O-Carbamoyltobramycin Acetate, Nebramycin V' Acetate, Nebramycin factor 5' Acetate
LEDER OC(C)=O.N[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](COC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tobramycin Carbamate Acetate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H38N6O10.C2H4O2/c20-3-9-8(26)2-7(23)17(32-9)34-15-5(21)1-6(22)16(14(15)29)35-18-13(28)11(24)12(27)10(33-18)4-31-19(25)30;1-2(3)4/h5-18,26-29H,1-4,20-24H2,(H2,25,30);1H3,(H,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1