Läs mer
Melford Tobramycinsulfat
Beskrivning
Tobramycinsulfat är ett aminoglykosidantibiotikum som hämmar bakteriell proteinsyntes genom att binda till den 30S ribosomala subenheten, vilket leder till felläsning av mRNA och förhindrar korrekt initieringskomplexbildning.
Tobramycin används inom mikrobiologi för selektiv bakteriell isolering och i antibiotikakänslighetstestning för att fastställa känsligheten hos bakteriestammar. Idealisk för att studera bakteriella känslighetsmönster och antibiotikaresistens. Dess inkludering i odlingsmedier kan hjälpa till att selektivt isolera bakterier som är mottagliga för detta antibiotikum.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tobramycin |
| CAS | 79645-27-5, 49842-07-1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | (C18H37N5O9)2-5H2SO4 |