Läs mer
Tobramycin sulfate, Thermo Scientific™
A water-soluble aminoglycoside antibiotic
783.41 SEK - 4395.53 SEK
Kemiska identifierare
CAS 49842-07-1
Molekylformel C18H39N5O13S
Molekylvikt (g/mol) 565.59
MDL-nummer MFCD00133864,MFCD00133864
InChI-nyckel ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 54413
IUPAC-namn 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15415279
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.MC
100mg
783.41 SEK
100mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15405279
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.03
1g
4395.53 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Tobramycin sulfate is used as an antibiotic which is used to treat various types of bacterial infections, particularly Gram-negative infections. It is especially effective against species of Pseudomonas. It is used to inhibit bacterial protein synthesis at the level of 30S (16S rRNA) and 70S ribosomal complex assembly. It is used to treat pseudomonas aeruginosa lung infections and is used in combination with other antibiotics to treat urinary tract infections, gynecologic infections, peritonitis, endocarditis, pneumonia, sepsis, respiratory infections, osteomyelitis and other soft-tissue infections. It is a potential therapy for sinus infections1. Product T1783 has been used to study antibiotic resistance2.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Specifikationer
Kemiska identifierare
49842-07-1
565.59
ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N
4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid
C18H39N5O13S
MFCD00133864,MFCD00133864
54413
OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O
Specifikationer
Tobramycin sulfate
White
MFCD00133864,MFCD00133864
Soluble in water (50mg/ml).
OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O
565.59
1425.41
49842-07-1
C18H39N5O13S
14,9490
ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N
4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid
54413
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : WK2110000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
Product Identifier
  • Tobramycin sulfate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-.alpha.-D-glucopyranos yl-(1->6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-.alp