Läs mer
Tobramycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tobramycin |
| CAS | 32986-56-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H37 N5 O9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | O-3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine, 3'-Deoxykanamycin B, Deoxykanamycin B, NF 6, NSC 180514, Nebramycin 6, Nebramycin VI, Nebramycin factor 6, Tobracin, Tobradistin, Tobralex, Tobramax, Tobramaxin, Tobramicin, Tobramycetin, Tobramycin, Tobrex, Tobrin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1 |
| LEDER | NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminometyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.51 |
| Visa mer |