Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Stil:
Amber Boston Round med avslutning
Amberfärgad glasflaska med förslutning
Clear Boston Round med avstängning
Glasrör, platt botten
Glasrör, rund botten
Klarglasflaska med förslutning
Klarglasflaska, certifierad
Polysulfonrör
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Nivå:
Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
TOC-rengjort
Beskrivning
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
- Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
- Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
- Provtagnings- och förvaringsbehållare
- Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
- Kulturrör
- Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
- TOC-testning
- USP metod 643 testning
- Off-line grabprovtagning av högrent vatten
- Lagring av valideringsstandarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Klarglas Boston rund stängning med öppen topp |
| Material (liner) | PTFE/Silicon Septa |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,375 tum. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 60.33 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 250 ml |
| Höjd (engelska) | 5,375 tum. |
| nr per ärende | 24 |
| Stil | Clear Boston Round med avstängning |
| Visa mer |