Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Produktkod. 15143488
Change view
Volym (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Stil:
Amber Boston Round med avslutning
Amberfärgad glasflaska med förslutning
Clear Boston Round med avstängning
Glasrör, platt botten
Glasrör, rund botten
Klarglasflaska med förslutning
Klarglasflaska, certifierad
Polysulfonrör
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Nivå:
Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
TOC-rengjort
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stil nr per ärende unitSize Nivå
15143488 250 ml Amber Boston Round med avslutning 12 Paket med 12 -
15103488 18 ml Glasrör, rund botten 255 Paket med 255 Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
15193478 18 ml Glasrör, rund botten 255 - Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
15113488 17 ml Glasrör, platt botten 200 - Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
15153488 30 ml Polysulfonrör 100 Paket med 100 TOC-rengjort
15163488 40 ml Klarglasflaska med förslutning 72 Paket med 72 Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
16390244 40 ml Amberfärgad glasflaska med förslutning 144 - Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
15183488 40 ml Klarglasflaska med förslutning 144 - Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
15193488 40 ml Klarglasflaska med förslutning 144 Paket med 144 Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
15173488 40 ml Klarglasflaska, certifierad 72 - Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
15625475 125 ml Amber Boston Round med avslutning 12 Paket med 12 -
15123488 250 ml Clear Boston Round med avstängning 24 Paket med 24 -
11391422 1000 ml Clear Boston Round med avstängning 12 Paket med 12 -
15133488 1000 ml Amber Boston Round med avslutning 12 Paket med 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15143488 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S114250A/TOC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. TOC-certifierade produkter tillverkas, förpackas och testas enligt krävande standarder.
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
  • Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
  • Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
  • Provtagnings- och förvaringsbehållare
  • Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
  • Kulturrör
  • Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
  • TOC-testning
  • USP metod 643 testning
  • Off-line grabprovtagning av högrent vatten
  • Lagring av valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Bärnstensfärgat glas Boston rund med öppen topp av polypropen stängning
Material (liner) PTFE/silikon
Diameter (engelska) Yttre 2,375 tum.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 60.33 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 250 ml
Höjd (engelska) 5,375 tum.
nr per ärende 12
Stil Amber Boston Round med avslutning
Volym (engelska) 8 oz.
Volym (metrisk) Totalt 250 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Kvantitet 12 Cs.
Stängningsstorlek 24-414
Certifikat och efterlevnad Certifierad att bidra< 10 ppb,< 20ppb, Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Höjd (metrisk) 136.53 mm
Produkttyp Behållare