Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Produktkod. 15153488 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Nivå:
Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
TOC-rengjort
Stil:
Amber Boston Round med avslutning
Amberfärgad glasflaska med förslutning
Clear Boston Round med avstängning
Glasrör, platt botten
Glasrör, rund botten
Klarglasflaska med förslutning
Klarglasflaska, certifierad
Polysulfonrör
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15153488
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3115OTWS2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. TOC-certifierade produkter tillverkas, förpackas och testas enligt krävande standarder.
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
  • Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
  • Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
  • Provtagnings- och förvaringsbehållare
  • Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
  • Kulturrör
  • Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
  • TOC-testning
  • USP metod 643 testning
  • Off-line grabprovtagning av högrent vatten
  • Lagring av valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning Polysulfonrör, TOC Rengjort
Material (liner) PTFE/silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,02 harts
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Material Polysulfon
Volym (metrisk) 30 ml
Höjd (engelska) 3,74 tum.
Nivå TOC-rengjort
nr per ärende 100
Stil Polysulfonrör
Volym (engelska) 1 oz.
Volym (metrisk) Totalt 30 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 95 mm
Kvantitet 100 Cs.
Certifikat och efterlevnad Certifierad att bidra< 10 ppb,< 20ppb, Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Behållare
Stängningsstorlek 20-400
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado