Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Produktkod. 16390244
Change view
Volym (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Nivå:
Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
TOC-rengjort
Stil:
Amber Boston Round med avslutning
Amberfärgad glasflaska med förslutning
Clear Boston Round med avstängning
Glasrör, platt botten
Glasrör, rund botten
Klarglasflaska med förslutning
Klarglasflaska, certifierad
Polysulfonrör
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nivå Stil nr per ärende unitSize
16390244 40 ml Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg Amberfärgad glasflaska med förslutning 144 -
15103488 18 ml Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne Glasrör, rund botten 255 Paket med 255
15193478 18 ml Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne Glasrör, rund botten 255 -
15113488 17 ml Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne Glasrör, platt botten 200 -
15153488 30 ml TOC-rengjort Polysulfonrör 100 Paket med 100
15163488 40 ml Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg Klarglasflaska med förslutning 72 Paket med 72
15183488 40 ml Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne Klarglasflaska med förslutning 144 -
15193488 40 ml Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne Klarglasflaska med förslutning 144 Paket med 144
15173488 40 ml Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne Klarglasflaska, certifierad 72 -
15625475 125 ml - Amber Boston Round med avslutning 12 Paket med 12
15143488 250 ml - Amber Boston Round med avslutning 12 Paket med 12
15123488 250 ml - Clear Boston Round med avstängning 24 Paket med 24
11391422 1000 ml - Clear Boston Round med avstängning 12 Paket med 12
15133488 1000 ml - Amber Boston Round med avslutning 12 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16390244 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 40ATOC/DB/LL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12885.00 SEK
    11677.66 SEK / Paket med 144
    Save 1207.34 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. TOC-certifierade produkter tillverkas, förpackas och testas enligt krävande standarder.
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
  • Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
  • Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
  • Provtagnings- och förvaringsbehållare
  • Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
  • Kulturrör
  • Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
  • TOC-testning
  • USP metod 643 testning
  • Off-line grabprovtagning av högrent vatten
  • Lagring av valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bärnstensfärgad glasflaska med förslutning, dammskydd, certifierad< 10ppb TOC med COA
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Diameter (engelska) Yttre 1,125 tum
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28.58 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 40 ml
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
nr per ärende 144
Stil Amberfärgad glasflaska med förslutning
Volym (engelska) 1,35 oz.
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 144 Cs.
Stängningsstorlek 24-414
Certifikat och efterlevnad Testad och certifierad för att bidra < med 10 ppb; inkluderar Certificate of Analysis (COA)
Höjd (metrisk) 95.25 mm
Produkttyp TOC-behållare