Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Produktkod. p-4526483 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Nivå:
Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
TOC-rengjort
Stil:
Amber Boston Round med avslutning
Amberfärgad glasflaska med förslutning
Clear Boston Round med avstängning
Glasrör, platt botten
Glasrör, rund botten
Klarglasflaska med förslutning
Klarglasflaska, certifierad
Polysulfonrör
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Produktkod. 15103488
Brand: Thermo Scientific™ CT18TOC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. TOC-certifierade produkter tillverkas, förpackas och testas enligt krävande standarder.
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
  • Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
  • Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
  • Provtagnings- och förvaringsbehållare
  • Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
  • Kulturrör
  • Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
  • TOC-testning
  • USP metod 643 testning
  • Off-line grabprovtagning av högrent vatten
  • Lagring av valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skruvgänga glasrör (rundbotten) silaniserad 16 x 125, Certifierad< 20 ppb TOC
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Diameter (engelska) Yttre 0,563 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 14.3 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 18 ml
Höjd (engelska) 5 tum
Nivå Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
nr per ärende 255
Stil Glasrör, rund botten
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0,6 oz.
Volym (metrisk) Totalt 18 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 127 mm
Certifikat och efterlevnad Testad och certifierad för att bidra< 20 ppb; inkluderar analyscertifikat (COA)
Typ Behållare
Stängningsstorlek 15-425