Läs mer
Fisherbrand™ TOC Jonbytespatroner
Produktkod. 11914199 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11914199 500 mm Varje
1 options
Produktkod. 11914199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1426.34 SEK
    922.51 SEK / Paket med 1
    Save 503.83 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att ta bort organiska ämnen och mycket fina partiklar från vatten. Fisherbrand™ TOC jonbytarkassetter har en blandad bädd av granulära hartser.
  • Detektering av mättnad genom färgförändring
  • Direkt anslutning till vattennätet
  • Ingen elektrisk anslutning behövs
Specifikationer
Färgindikator Ej synlig genom missfärgning (förändring vid mättnad av R3-jonbytaren som föregår den)
Kapacitet Beror på kvaliteten på inloppsvattnet
Flödeshastighet 30 L/hr.
Hartstyp Jonbytare
Filterstorlek 50 cm
För användning med (applikation) För behandling av ultrarent vatten inom elektronikindustrin vid tillverkning av diskenheter, monitorer, CD-ROM, specialiserade halvledare, integrerade kretsar
Modell TOC
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) Max. Drift 35 °C
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C till 35 °C
Typ Kassett
Höjd (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Vikt (metrisk) 1.35 kg