Läs mer
Fisher Chemical™ TOC Standardlösning 10 mg/L
Produktkod. 31034050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
31034050 100 mL
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31034050 Leverantör Fisher Chemical™ Leverantörsnummer CM 28225
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kända kolreferenslösningar som används för att kalibrera TOC-analysatorer, vilket säkerställer noggrann mätning av organiskt kol i vattenprover.
  • Noggrannhet: Ge en pålitlig baslinje för mätning av TOC i miljö-, läkemedels- och industrivattenprover.
  • Kvalitetskontroll: Krävs i reglerade branscher (t.ex. USP för farmaceutiskt vatten).
  • Spårbarhet: Denna TOC-standard är certifierad ISO 17025 och ISO 17034 och kan spåras till NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Varje CRM levereras med ett analyscertifikat som inkluderar osäkerhetsberäkningar.
  • Denna dokumentation är avgörande för revisioner, metodvalidering och för att bevisa tillförlitligheten i dina data.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL