Läs mer
Tocainide Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tocainide Hydrochloride |
| CAS | 71395-14-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tocainide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tocainide Hydrochloride, Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (±)-, 2-Amino-2',6'-propionoxylidide hydrochloride, Taquidil, Tocainide-hydrochloride, Tonocard, Xylotocan |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Visa mer |