Learn More
Tocainide Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tocainide Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H |
| Formel vikt | 228.1029 |