Läs mer
Toceranibfosfat, TRC
Produktkod. 30456366
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456366 50 mg
30456001 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT52550350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874819-74-6
Molekylformel C22H25FN4O2 . H3PO4
Molekylvikt (g/mol) 494.5
Synonym PHA 291639E, 5-[(Z)-(5-Fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide Phosphate
IUPAC-namn 5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-yliden)metyl]-2,4-dimetyl-N-(2-pyrrolidin-1-yletyl)-1H-pyrrol-3-karboxamid; Fosforsyra
LEDER Cc1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)NCCN4CCCC4.OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toceranib Phosphate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25FN4O2.H3O4P/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27;1-5(2,3)4/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28);(H3,1,2,3,4)/b17-12-;
Formel vikt 494.173